Orders LinkContactUsLinkComponent
Evaporating dishes
Evaporating dishes
Nome del fornitore:   RSG
Evaporating dishes
Nome del fornitore:  RSG
Certificates
Evaporating dishes
Evaporating dishes
3 varianti
Product Details & Documents
Made of stainless steel 1,4301.
  • Very good temperature resistance
  • Very good chemical resistance
  • Easy to clean
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Altezza
    Ø est
    Disponibilità
    Price
  • 100 ml
    25 mm
    75 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 29.90
    SFr. 29.90
    1 * 1 ST
       SFr. 29.90
  • 175 ml
    25 mm
    100 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 30.00
    SFr. 30.00
    1 * 1 ST
       SFr. 30.00
  • 400 ml
    25 mm
    150 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 33.70
    SFr. 33.70
    1 * 1 ST
       SFr. 33.70