Orders LinkContactUsLinkComponent
Cooling Boxes
Cooling Boxes
Nome del fornitore:   KARTELL
Cooling Boxes
Nome del fornitore:  KARTELL
Certificates
Cooling Boxes
2 varianti
Product Details & Documents
Cooling boxes are low temperature containers made of high impact polystyrene material, thermally isolated by means of a polyurethane isolating jacket.
  • Non-toxic
  • 100% food safe
Informazioni per l'ordine: Cooling block is available for cooling boxes.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Colore
    Dimensioni
    Disponibilità
    Price
  • 25 l
    Antracite scuro
    230×400×390 mm (ext); 180×350×375 mm (int)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 189.00
    SFr. 189.00
    1 * 1 ST
       SFr. 189.00
  • 32 l
    280×450×380 mm (ext); 230×400×320 mm (int)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 230.00
    SFr. 230.00
    1 * 1 ST
       SFr. 230.00
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Capacità
    L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • HDPE cooling block for Kartell Frigo box
    HDPE cooling block for Kartell Frigo box
    KART3707
    500 ml
    17,5×9×3 cm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 10.90