Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipette Pasteur
Pipette Pasteur
Nome del fornitore:   KARTELL
Pipette Pasteur
Nome del fornitore:  KARTELL
Certificates
Pipette Pasteur
4 varianti
Product Details & Documents
PE, monouso, sterile o non sterile.
  • Pipette monouso in PE con bulbo e graduazioni
  • La punta sottile garantisce un trasferimento preciso del campione
  • Le pipette non sterili sono disponibili in multipack; le pipette sterili sono confezionate singolarmente
Certifications:
Accessories information:
Informazioni per l'ordine:
Informazioni per l'ordine:
Confezione:
Attenzione: *Capillare
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Lunghezza
    Graduazione della scala
    Sterili
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • 3 ml
    152,19 mm
    0,50 ml
    -
    500 pcs.
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 65.30
    SFr. 65.30
    1 * 500 ST
       SFr. 65.30
  • 3 ml
    154 mm
    0,50 ml
    +
    Confezionati singolarmente
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 313.00
    SFr. 313.00
    1 * 500 ST
       SFr. 313.00
  • 1 ml
    150 mm
    0,25 ml
    +
    Confezionata singolarmente
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 0.40
    SFr. 0.40
    1 * 500 ST
       SFr. 0.40
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • 150 mm
    - ml
    +
    Individually wrapped
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 157.00
    SFr. 157.00
    1 * 500 ST
       SFr. 157.00