Orders LinkContactUsLinkComponent
Microplates, 96-well
Microplates, 96-well
Nome del fornitore:   KARTELL
Microplates, 96-well
Nome del fornitore:  KARTELL
Certificates
Microplates, 96-well
6 varianti
Product Details & Documents
Multiple-well plates (96 sample wells) in clear PS. Available in three shapes: flat bottom, U bottom and V bottom wells.
  • Aseptic or sterile
  • Single-wrapped
Ordering information: PS covers are sold separately.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    Volume
    N. di pozzetti
    Disponibilità
    Price
  • KART2620
    Piastra a 96 pozzetti, fondo piatto, confezionata singolarmente
    Piastra a 96 pozzetti, fondo piatto, confezionata singolarmente
    trasparente
    370 µl
    96
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 101.00
    SFr. 101.00
    1 * 50 ST
       SFr. 101.00
  • KART2621
    Piastra a 96 pozzetti, fondo tondo (U), confezionata singolarmente
    Piastra a 96 pozzetti, fondo tondo (U), confezionata singolarmente
    trasparente
    367 µl
    96
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 101.00
    SFr. 101.00
    1 * 50 ST
       SFr. 101.00
  • KART2622
    Piastre a 96 pozzetti, fondo conico (V), confezionate singolarmente
    Piastre a 96 pozzetti, fondo conico (V), confezionate singolarmente
    trasparente
    288 µl
    96
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 101.00
    SFr. 101.00
    1 * 50 ST
       SFr. 101.00
  • KART2620/S
    Piastra da 96 pozzetti, fondo piatto, sterile
    Piastra da 96 pozzetti, fondo piatto, sterile
    trasparente
    370 µl
    96
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 108.00
    SFr. 108.00
    1 * 50 ST
       SFr. 108.00
  • KART2621/S
    Piastra da 96 pozzetti, fondo a U, sterile
    Piastra da 96 pozzetti, fondo a U, sterile
    trasparente
    367 µl
    96
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 108.00
    SFr. 108.00
    1 * 50 ST
       SFr. 108.00
  • KART2622/S
    Piastra da 96 pozzetti, fondo a V, sterile
    Piastra da 96 pozzetti, fondo a V, sterile
    trasparente
    288 µl
    96
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 108.00
    SFr. 108.00
    1 * 50 ST
       SFr. 108.00
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Coperchio per micropiastra, PS
    Coperchio per micropiastra, PS
    KART2623
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST - 83.30 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Coperchi per piastre per microtitolazione da 96 pozzetti, in PS, sterili
    Coperchi per piastre per microtitolazione da 96 pozzetti, in PS, sterili
    KART2623/S
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST - 87.00 SFr.