Orders LinkContactUsLinkComponent
Contenitore con coperchio a pressione
Contenitore con coperchio a pressione
Nome del fornitore:   KARTELL
Contenitore con coperchio a pressione
Nome del fornitore:  KARTELL
Certificates
Contenitore con coperchio a pressione
Contenitore con coperchio a pressione
2 varianti
Product Details & Documents
PS, clear, with translucent PE snap lid.
  • Good chemical resistance
  • Lightweight
  • Easy to clean
Ideal as general specimen containers.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Ø est
    Altezza
    Disponibilità
    Price
  • 30 ml
    34 mm
    41 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 800 ST
    1 * 800 ST - SFr. 321.00
    SFr. 321.00
    1 * 800 ST
       SFr. 321.00
  • 35 ml
    34 mm
    60 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 750 ST
    1 * 750 ST - SFr. 321.00
    SFr. 321.00
    1 * 750 ST
       SFr. 321.00