Aghi per anestesia spinale, Quincke Point, BD™
Supplier: BD Medical
Certificates
About this item
Punta Quincke sottile (punta corta): penetrazione di alta qualità e ago in acciaio di alta precisione per inserimento semplice e regolare. Allineamento preciso dell'ago e del mandrino per prevenire l'effetto biopsia.
- Hub trasparente per una visione chiara del CSF
- Senza silicone e lattice
- Presa e gestione comoda dell'ago
Packaging: Packaged 25 per box, with 8 boxes per case (total 200).
Related Information
Frequently Bought Together