Orders LinkContactUsLinkComponent
Burettes, Pellet pattern, brown, lateral stopcock
Burettes, Pellet pattern, brown, lateral stopcock
Nome del fornitore:   HIRSCHMANN
Burettes, Pellet pattern, brown, lateral stopcock
Nome del fornitore:  HIRSCHMANN
Certificates
Burettes, Pellet pattern, brown, lateral stopcock
Burettes, Pellet pattern, brown, lateral stopcock
6 varianti
Product Details & Documents
Automatic burettes, Pellet pattern, class B, DURAN® brown glass, with white graduation.
  • Schellbach stripes for enhanced legibility
  • Lateral stopcock with glass key or PTFE spindle
Certifications: Compliance with DIN EN ISO 385.
Product Family Options
Lateral stopcock, with glass key, without reservoir bottle
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Divisione
    Lunghezza scala
    Tolleranza
    Disponibilità
    Price
  • 10 ml
    0,02 ml
    500 mm
    0,03 ± ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 297.00
    SFr. 297.00
    1 * 1 ST
       SFr. 297.00
  • 25 ml
    0,05 ml
    500 mm
    0,045 ± ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 297.00
    SFr. 297.00
    1 * 1 ST
       SFr. 297.00
  • 50 ml
    0,1 ml
    500 mm
    0,075 ± ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 297.00
    SFr. 297.00
    1 * 1 ST
       SFr. 297.00
Lateral stopcock, with PTFE spindle, without reservoir bottle
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Divisione
    Lunghezza scala
    Tolleranza
    Disponibilità
    Price
  • 10 ml
    0,02 ml
    500 mm
    0,03 ± ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 340.00
    SFr. 340.00
    1 * 1 ST
       SFr. 340.00
  • 25 ml
    0,05 ml
    500 mm
    0,045 ± ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 340.00
    SFr. 340.00
    1 * 1 ST
       SFr. 340.00
  • 50 ml
    0,1 ml
    500 mm
    0,075 ± ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 340.00
    SFr. 340.00
    1 * 1 ST
       SFr. 340.00
Reservoir bottle
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Capacità
    Disponibilità
    Price
  • Bottiglia, NS 29/32, marrone
    2000 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 41.90
    SFr. 41.90
    1 * 1 ST
       SFr. 41.90