Orders LinkContactUsLinkComponent
Automatic burettes, Pellet pattern, lateral stopcock
Automatic burettes, Pellet pattern, lateral stopcock
Nome del fornitore:   HIRSCHMANN
Automatic burettes, Pellet pattern, lateral stopcock
Nome del fornitore:  HIRSCHMANN
Certificates
Automatic burettes, Pellet pattern, lateral stopcock
Automatic burettes, Pellet pattern, lateral stopcock
6 varianti
Product Details & Documents
Automatic burettes, Pellet pattern, class B, DURAN® with blue graduation.
  • Schellbach stripes for enhanced legibility
  • Lateral glass stopcock or PTFE valve stopcock
Certifications: Caliberated for DIN EN ISO 385.
Documents
Product Family Options
Lateral glass stopcock without reservoir bottle
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Divisione
    Lunghezza scala
    Tolleranza
    Disponibilità
    Price
  • 10 ml
    0,02 ml
    500 mm
    0,03 ± ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 281.00
    SFr. 281.00
    1 * 1 ST
       SFr. 281.00
  • 25 ml
    0,05 ml
    500 mm
    0,045 ± ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 281.00
    SFr. 281.00
    1 * 1 ST
       SFr. 281.00
  • 50 ml
    0,1 ml
    500 mm
    0,075 ± ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 281.00
    SFr. 281.00
    1 * 1 ST
       SFr. 281.00
Lateral stopcock with PTFE spindle without reservoir bottle
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Divisione
    Lunghezza scala
    Tolleranza
    Disponibilità
    Price
  • 10 ml
    0,02 ml
    500 mm
    0,03 ± ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 277.00
    SFr. 277.00
    1 * 1 ST
       SFr. 277.00
  • 25 ml
    0,05 ml
    500 mm
    0,045 ± ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 277.00
    SFr. 277.00
    1 * 1 ST
       SFr. 277.00
  • 50 ml
    0,1 ml
    500 mm
    0,075 ± ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 277.00
    SFr. 277.00
    1 * 1 ST
       SFr. 277.00
Reservoir bottle
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Capacità
    Disponibilità
    Price
  • Bottiglia, NS 29/32, DURAN® incolore
    2000 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 36.70
    SFr. 36.70
    1 * 1 ST
       SFr. 36.70