Orders LinkContactUsLinkComponent
BeefSteaker
BeefSteaker completo, 25 mm
  312-0087
 :   BURKLE
BeefSteaker
  312-0087
 :  BURKLE
BeefSteaker
BeefSteaker
BeefSteaker completo, 25 mm
SFr. 355.00
1 * 1 ST
Per prelevare campioni batteriologici dalle superfici di animali morti in mattatoi e macellerie. (bestiame, maiali, pecore, capre e cavalli). BeefSteaker consente di tagliare un campione di forma tonda di 25 mm dalla pelle dell'animale. La taglierina in acciaio inox (1,4404) consente di isolare facilmente il campione.
  • BeefSteaker può essere sterilizzato a vapore o fiammato
  • Un foro nella corona impedisce la compressione dell'aria e consente l'espulsione del campione
BeefSteaker può anche essere utilizzato per altre operazioni di campionatura (istologia, medicina, alimenti e articoli di semi lusso, fabbriche di latticini, agricoltura).
  • Ø:
    25 mm
  • Descrizione:
    BeefSteaker completo
Accessories
  •  
    Descrizione
  • 312-0088
    Custodia per il trasporto
    1 * 1 ST - SFr. 21.10