About this item
Kit di estrazione basato sull'utilizzo di proteasi selezionate per l'estrazione di microgrammi di DNA da campioni in FFPE. Gli acidi nucleici purificati, sebbene estremamente frammentati, sono adatti per numerose analisi di espressione genica e sequenziamento genomico. I kit con colonnine da centrifuga E.Z.N.A® sono ideali per applicazioni a bassa resa, mentre i kit con biglie magnetiche Mag-Bind® sono progettati appositamente per applicazioni a resa elevata e con possibilità di automazione.
- Resa estremamente rapida in meno di 40 minuti
- Il protocollo standard non richiede l'estrazione in xilene
- I kit a biglie magnetiche sono pienamente compatibili con la maggior parte delle piattaforme automatizzate
The purified nucleic acids, although highly fragmented, are suitable for a variety of downstream genomic and gene expression analyses. E.Z.N.A® spin column-based kits are ideal for low throughput applications while Mag-Bind® magnetic beads-based kits are designed specifically for high throughput users with automation capability.
Specifications
- Method / Format:Magnetic beads
- Prep size:Mini
- Refine target molecule:Total DNA
- Sample type:FFPE tissues
- Target molecule:DNA