Orders LinkContactUsLinkComponent
Reference electrodes
Reference electrodes
Nome del fornitore:   SI Analytics
Reference electrodes
Nome del fornitore:  SI Analytics
Certificates
Reference electrodes
Reference electrodes
6 varianti
Product Details & Documents
These reference electrodes are available with low maintenance plug heads or with fixed cables and free end.
Product Family Options
With plug head
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Temperatura
    Materiale
    Elettrolita
    Diafr.
    Ø×L
    Connettore
    Disponibilità
    Price
  • SCOI285111767
    Elettrodo di riferimento, manutenzione ridotta, sistema di riferimento Ag/AgCl
    Elettrodo di riferimento, manutenzione ridotta, sistema di riferimento Ag/AgCl
    B 1881 HD
    −5...+100 °C
    PVDF
    Pasta
    PVDF
    12×120 mm
    Testa a spina avvitabile
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 408.00
    SFr. 408.00
    1 * 1 ST
       SFr. 408.00
  • SCOI285111915
    Elettrodo di riferimento, manutenzione ridotta, sistema di riferimento Silamid®
    Elettrodo di riferimento, manutenzione ridotta, sistema di riferimento Silamid®
    B 1981 HD
    −5...+100 °C
    Vetro
    Referid®
    Diaframma aperto ad anello KPG
    12×120 mm
    Testa a spina avvitabile
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 436.00
    SFr. 436.00
    1 * 1 ST
       SFr. 436.00
  • SCOI285111701
    Elettrodo di riferimento, manutenzione ridotta, sistema di riferimento Ag/AgCl
    Elettrodo di riferimento, manutenzione ridotta, sistema di riferimento Ag/AgCl
    B 1181 HD
    −5...+50 °C
    Vetro
    Pasta
    Ceramica
    12×120 mm
    Testa a spina avvitabile
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 323.00
    SFr. 323.00
    1 * 1 ST
       SFr. 323.00
  • SCOI285111504
    Elettrodo di riferimento, sistema di riferimento Ag/AgCl
    Elettrodo di riferimento, sistema di riferimento Ag/AgCl
    B 1491 HD
    +5...+135 °C
    Vetro
    KCI 3 mol/l
    Ceramica
    12×170 mm
    Testa a spina avvitabile
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 351.00
    SFr. 351.00
    1 * 1 ST
       SFr. 351.00
With fixed cable
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Temperatura
    Materiale
    Elettrolita
    Diafr.
    Ø×L
    Connettore
    Disponibilità
    Price
  • SCOI285116851
    Elettrodi di riferimento con estremità libera, sistema di riferimento Ag/AgCl e tubo di ricarica
    Elettrodi di riferimento con estremità libera, sistema di riferimento Ag/AgCl e tubo di ricarica
    9828/95
    +5...+135 °C
    Vetro
    KCI 3 mol/l
    Ceramica
    12×120 mm
    Cavo fisso di 5 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 432.00
    SFr. 432.00
    1 * 1 ST
       SFr. 432.00
  • SCOI285117856
    Elettrodi di riferimento con estremità libera, tappo flangiato, manutenzione ridotta, sistema di riferimento Ag/AgCl
    Elettrodi di riferimento con estremità libera, tappo flangiato, manutenzione ridotta, sistema di riferimento Ag/AgCl
    9801/85
    −5...+50 °C
    Vetro
    Pasta
    Ceramica
    12×120 mm
    Cavo fisso di 5 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 322.00
    SFr. 322.00
    1 * 1 ST
       SFr. 322.00