Contenitori di sicurezza
Nome del fornitore: BURKLE
Vai a
Informazioni su questo articolo
Contenitore di sicurezza a ingombro ridotto, in acciaio inox, con tappo a vite, valvola di sfiato e guarnizioni in PTFE per stoccaggio.
- Protezione da esplosioni e incendi e valvola di sicurezza da sovrapressione
- Resistenza chimica elevata
- Bilanciamento della pressione da circa 0,3 bar
4 varianti
Product Details & Documents
Contenitore di sicurezza a ingombro ridotto, in acciaio inox, con tappo a vite, valvola di sfiato e guarnizioni in PTFE per stoccaggio.
- Protezione da esplosioni e incendi e valvola di sicurezza da sovrapressione
- Resistenza chimica elevata
- Bilanciamento della pressione da circa 0,3 bar
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- CapacitàL×P×ADisponibilitàPrice
- BURK2601-3005With screw cap and pressure-relief valveWith screw cap and pressure-relief valve5 L130×200×310 mmLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 665.00
- BURK2601-2010With fine dosage spout incl. pressure-relief valveWith fine dosage spout incl. pressure-relief valve10 L130×280×380 mmLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 903.00
- BURK2601-7010With screw cap, without pressure-relief valveWith screw cap, without pressure-relief valve10 L130×280×380 mmLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 777.00
- BURK2601-2020With fine dosage spout, pressure-relief valve, ventilation screw capWith fine dosage spout, pressure-relief valve, ventilation screw cap20 L175×345×470 mmLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 1’060.00