Orders LinkContactUsLinkComponent
Evaporating dishes, flat form
Evaporating dishes, flat form
Nome del fornitore:   USBECK Laborgeräte
Evaporating dishes, flat form
Nome del fornitore:  USBECK Laborgeräte
Certificates
Evaporating dishes, flat form
Evaporating dishes, flat form
2 varianti
Product Details & Documents
Dishes made of stainless steel.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Easy to clean
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Altezza
    Ø est
    Disponibilità
    Price
  • 175 ml
    30 mm
    100 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 37.40
    SFr. 37.40
    1 * 1 ST
       SFr. 37.40
  • 400 ml
    26 mm
    150 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 41.20
    SFr. 41.20
    1 * 1 ST
       SFr. 41.20