Orders LinkContactUsLinkComponent
Pinze per provette
Pinze per provette
Codice catalogo USBE4160
Nome del fornitore:   USBECK Laborgeräte
Pinze per provette
Codice catalogo USBE4160
Nome del fornitore:  USBECK Laborgeräte
Pinze per provette
Pinze per provette
Price
SFr. 47.30
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Zinc die-cast, nickel plated.
  • Vinyl coated handles
  • Width of mouth 59 mm