Software per calorimetri, C 6040 CalWin
Codice catalogo IKAA4040500
Nome del fornitore: IKA
Specifiche
- Descrizione:CalWin control and evaluation software, C 6040, for IKA® calorimeters
- Seq:02
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Software per controllo e valutazione PC per tutti i calorimetri IKA® (C 200, C 2000, C 5000, C 7000, C 4000).
- Per stampa e salvataggio di protocolli di misurazione
- Per identificazione e registrazione dei campioni
- Funzioni libreria
- Trasferimento dati da COM a EXCEL e ACCESS
- Fogli di lavoro pre-elaborati per EXCEL (configurabili dall'utente)
It requires a PC running any of the following operating systems: Windows 95/98/ME/NT/2000 or XP, and at least one free serial interface and 50 MB of available disk space.
Delivery: Forniti con cavo di collegamento C 5041.10.