VWR®, Timer digitale, quattro canali
Codice catalogo 609-0181
Nome del fornitore: VWR Collection
Specifiche
- Colore:grigio
- Descrizione:Timer digitale, quattro canali
- L×P×A:80×20×80 mm
- Accuratezza:±0,01% (3 s)
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
This 4-channel timer has a capacity of 99 hours, 59 minutes and 59 seconds or can be switched to a 12- or 24-hour clock.
- Counts either up or down
- Remembers the last time set
- Lay flat on a bench, use the flip-open stand for a vertical view, or carry it on a lab coat with the convenient pocket clip
Certifications: Conformità agli standard RoHS.
Questo timer elettronico viene testato e calibrato presso laboratorio accreditato/registrato secondo ISO/IEC 17025:2005, A2LA (Cert #2448.01) con strumentazione a tracciabilità NIST.
Questo timer elettronico viene testato e calibrato presso laboratorio accreditato/registrato secondo ISO/IEC 17025:2005, A2LA (Cert #2448.01) con strumentazione a tracciabilità NIST.
Delivery: fornito con batteria AAA e certificato di calibrazione.