Double spatulas, micro
150 mm, 3 mm
N° de catalogue USBE3202
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Aller à
Product Details & Documents
Flexible micro double spatulas made of stainless steel.
Spécifications
- Lunghezza:150 mm
- Larghezza lama:3 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.