ContactUsLinkComponent
Water jet pump with non-return valve, DURAN®
Water jet pump with non-return valve, DURAN®
Codice catalogo 181-9205
Nome del fornitore:  DWK Life Sciences
undefined
Water jet pump with non-return valve, DURAN®
Codice catalogo 181-9205
Nome del fornitore:  DWK Life Sciences
Specifiche
  • Descrizione:
    Water jet pump, flow rate 300 l/h, height 275 mm
  • Conf:
    1
  • Pressione dell'acqua:
    Minimum 1,2 bar
Specifiche
Informazioni su questo articolo
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
With non-return valve.