Table clamp
Lega di alluminio, 26 mm, Aste e aste quadrate
Codice catalogo USBE2051
Nome del fornitore: USBECK Laborgeräte
Vai a
Product Details & Documents
Large table clamp made of powder-coated aluminium alloy.
- For rods and square rods up to 26 mm Ø
- For benches up to 55 mm
Specifiche
- Per:Aste e aste quadrate
- Larghezza di serraggio:26 mm
- Materiale:Lega di alluminio