Pocket refractometer, Brix/RI-Chek
Pocket refractometer, Chek, 0,0 - 62,0 °Bx ; 1,3330 - 1,4465 nD, 1,3330 - 1,4465 nD
Codice catalogo 635-2530
Nome del fornitore: REICHERT
Vai a
Product Details & Documents
The Brix/RI-Chek is a battery operated pocket refractometer.
- Automatic temperature compensation (ATC)
- Simple single-handed operation
- Delivers rapid results
Certifications: IP 65 allows rinsing off the sample with running water.
Specifiche
- Modello:Chek
- Range di misura:0,0 - 62,0 °Bx ; 1,3330 - 1,4465 nD
- Descrizione:Pocket refractometer
- Indice di rifrazione:1,3330 - 1,4465 nD
- Cat. No.:635-2530
- Elettrico:2×AAA batteries
- Peso:100 g
- Accuratezza:±0,2 % ; ±0,0002 nD
- L×P×A:54×100×27 mm
- Tempo di risposta:2 seconds
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Nylon holster case for Chek series