Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter funnels, DURAN®
Filter funnels, DURAN®
Nome del fornitore:   DWK Life Sciences
Filter funnels, DURAN®
Nome del fornitore:  DWK Life Sciences
Certificates
Filter funnels, DURAN®
Filter funnels, DURAN®
2 varianti
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With integrated sintered glass filter plate.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Lunghezza
    Ø piastra
    Lunghezza asta
    Porosità
    Ø esterno stelo
    Disponibilità
    Price
  • 25 ml
    100 mm
    25 mm
    55 mm
    3
    8 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 49.80
    SFr. 49.80
    1 * 1 ST
       SFr. 49.80
  • 25 ml
    100 mm
    25 mm
    55 mm
    4
    8 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 55.60
    SFr. 55.60
    1 * 1 ST
       SFr. 55.60