Orders LinkContactUsLinkComponent
Graduated pipettes, Class B, partial delivery, DURAN®
Graduated pipettes, Class B, partial delivery, DURAN®
Nome del fornitore:   DWK Life Sciences
Graduated pipettes, Class B, partial delivery, DURAN®
Nome del fornitore:  DWK Life Sciences
Certificates
Graduated pipettes, Class B, partial delivery, DURAN®
Graduated pipettes, Class B, partial delivery, DURAN®
8 varianti
Product Details & Documents
Soda-lime glass (AR-Glas®).
  • For cotton plugs
  • Marks and inscription in brown
  • Numbering: Zero at top
  • Partial delivery (type 1)
  • Calibration is based on the poured out volume (Ex)
Complies to DIN ISO 835.
Colour code complies to DIN 12621.
Certifications: ISO 835.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Divisione
    Tolleranza
    Codice colore
    oltre a DIN
    Disponibilità
    Price
  • 2 ml
    0,01 ml
    ±0,015 ml
    3 × bianco
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 12 ST
    1 * 12 ST - SFr. 102.00
    SFr. 102.00
    1 * 12 ST
       SFr. 102.00
  • 5 ml
    0,05 ml
    ±0,04 ml
    2 × rosso
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 12 ST
    1 * 12 ST - SFr. 117.00
    SFr. 117.00
    1 * 12 ST
       SFr. 117.00
  • 10 ml
    0,1 ml
    ±0,08 ml
    2 × arancione
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 12 ST
    1 * 12 ST - SFr. 117.00
    SFr. 117.00
    1 * 12 ST
       SFr. 117.00
  • 25 ml
    0,1 ml
    ±0,15 ml
    2 × bianco
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 12 ST
    1 * 12 ST - SFr. 205.00
    SFr. 205.00
    1 * 12 ST
       SFr. 205.00
  • 0,5 ml
    0,01 ml
    ±0,008 ml
    3 × giallo
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 12 ST
    1 * 12 ST - SFr. 111.00
    SFr. 111.00
    1 * 12 ST
       SFr. 111.00
  • 0,2 ml
    0,001 ml
    ±0,0045 ml
    3 × blu
    -
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 12 ST
    1 * 12 ST - SFr. 163.00
    SFr. 163.00
    1 * 12 ST
       SFr. 163.00
  • 1 ml
    0,01 ml
    ±0,008 ml
    2 × giallo
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 12 ST
    1 * 12 ST - SFr. 102.00
    SFr. 102.00
    1 * 12 ST
       SFr. 102.00
  • 0,1 ml
    0,001 ml
    ±0,002 ml
    3 × verde
    -
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 12 ST
    1 * 12 ST - SFr. 163.00
    SFr. 163.00
    1 * 12 ST
       SFr. 163.00