Orders LinkContactUsLinkComponent
4-Methoxybenzonitrile | Avantor
4-Methoxybenzonitrile
Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo MOLEM37711531
Irritante
Marketsource
Nome del fornitore:   Molekula
4-Methoxybenzonitrile
Codice catalogo MOLEM37711531
Nome del fornitore:  Molekula
Marketsource
Numero CAS:  874-90-8
4-Methoxybenzonitrile
4-Methoxybenzonitrile
Glass bottle for solids, 25 g
Numero CAS:  874-90-8
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 25 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  4-Cyanoanisol, Anisonitrile, p-Cyanoanisol, p-Methoxybenzonitrile
  • Numero CAS:874-90-8
  • Formula:C₈H₇NO
  • Numero MDL:MFCD00001818
  • Molecular Weight:133.15 g/mol
  • Punto di ebollizione:256 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:57…60 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:212-871-6
  • UN:3439
  • ADR:6.1,III
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    25 g