Orders LinkContactUsLinkComponent
4-Methoxybenzonitrile 99%
4-Methoxybenzonitrile 99%
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
4-Methoxybenzonitrile 99%
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Certificates
4-Methoxybenzonitrile 99%
2 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  4-Cyanoanisol, Anisonitrile, p-Cyanoanisol, p-Methoxybenzonitrile
  • Numero CAS:874-90-8
  • Formula:C₈H₇NO
  • Numero MDL:MFCD00001818
  • Molecular Weight:133.15 g/mol
  • Punto di ebollizione:256…257 °C (765 mmHg)
  • Punto di fusione:57…60 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:212-871-6
  • UN:3439
  • ADR:6.1,III
Documents
Specifications for Product Family
Risultati dei test sulle specifiche
  • Appearance:
    White to light beige Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    57 to 60 °C
  • GC:
    ≥98.5 %
  • UV:
    at 205 nm A: ≤1
  • Color scale:
    ≤10 APHA
  • Residue after evaporation:
    ≤0.001 %
  • Acidity/alkalinity:
    ≤0.0001 meq/g