3-Nitrobenzonitrile
Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo MOLE22014862-25G
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
3-Nitrobenzonitrile
Codice catalogo MOLE22014862-25G
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 619-24-9
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: m-Nitrobenzonitrile
- Numero CAS:619-24-9
- Formula:C₇H₄N₂O₂
- Numero MDL:MFCD00007194
- Molecular Weight:148.12 g/mol
- Punto di ebollizione:258 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:110 °C
- Densità:0,33 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:210-587-7
- UN:3439
- ADR:6.1,III
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:25 g
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



