3-Nitrobenzonitrile 98%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Informazioni su questo articolo
Sinonimi: m-Nitrobenzonitrile
- Numero CAS:619-24-9
- Formula:C₇H₄N₂O₂
- Numero MDL:MFCD00007194
- Molecular Weight:148.12 g/mol
- Punto di ebollizione:165 °C (21 mmHg)
- Punto di fusione:115…119 °C
- Densità:0,33 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:210-587-7
- UN:3439
- ADR:6.1,II
2 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi: m-Nitrobenzonitrile
- Numero CAS:619-24-9
- Formula:C₇H₄N₂O₂
- Numero MDL:MFCD00007194
- Molecular Weight:148.12 g/mol
- Punto di ebollizione:165 °C (21 mmHg)
- Punto di fusione:115…119 °C
- Densità:0,33 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:210-587-7
- UN:3439
- ADR:6.1,II
Specifications for Product Family
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Yellow Crystalline powder or needles
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:115 to 119 °C
- GC:≥97.5 %