2,4-Dihydroxybenzaldehyde
Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo MOLE78232322-25G
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
2,4-Dihydroxybenzaldehyde
Codice catalogo MOLE78232322-25G
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 95-01-2
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:95-01-2
- Formula:C₇H₆O₃
- Numero MDL:MFCD00011686
- Molecular Weight:138.12 g/mol
- IndexMerck:12,08324
- Punto di ebollizione:351 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:132…133 °C
- Densità:1,448 g/cm³ (–93 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:202-383-1
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:25 g