Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde

2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde

Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo MOLE26543568-25G
Marketsource
Nome del fornitore:   Molekula
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde
Codice catalogo MOLE26543568-25G
Nome del fornitore:  Molekula
Marketsource
Numero CAS:  830-79-5
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde

Glass bottle for solids, 25 g

Numero CAS:  830-79-5
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 25 g
Product Details & Documents
  • Numero CAS:830-79-5
  • Formula:C₁₀H₁₂O₄
  • Numero MDL:MFCD00003313
  • Molecular Weight:196.2 g/mol
  • Punto di ebollizione:291 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:120 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:212-598-2
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    25 g

Specifiche

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.