Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Bagni ultratermostatati a circolazione di liquido | Avantor
VWR®, Bagni ultratermostatati a circolazione di liquido
Nome del fornitore:   VWR Collection
VWR®, Bagni ultratermostatati a circolazione di liquido
Nome del fornitore:  VWR Collection
Certificates
VWR®, Bagni ultratermostatati a circolazione di liquido
VWR®, Bagni ultratermostatati a circolazione di liquido
8 varianti
Product Details & Documents
Bagni termostatati in acciaio inox con, a scelta, controller per temperatura Advanced Programmable o Advanced Digital. Entrambi offrono una navigazione semplice con display ampi e intuitivi e diverse opzioni di comunicazione tra cui USB-A e B, RS232/485, Ethernet e sonda di temperatura esterna. È possibile accedere allo scarico della vasca rimuovendo il pannello anteriore. Tutti i modelli sono caratterizzati da limiti di interruzione di sicurezza per alta temperatura regolabili dall'utente e protezione da sovratemperatura. Il piano in DuraTop™ è freddo al tatto quando in funzione ad alte temperature.
  • Temperature d'esercizio: temp. ambiente da +10 a 200 °C con stabilità di ±0,01 °C
  • Pompa premente/aspirante a velocità variabile con capacità di controllo temperatura e circolazione esterna
  • Controller rotante Swivel 180™, sistema di apertura coperchio LidDock™ e piano in DuraTop™ chimicamente resistente
  • Programmazione evento (ora e data), dispositivo RTC e tendenze della temperatura per massimo 10 giorni con i modelli Advanced Programmable
  • Schermate iniziali selezionabili e guida su schermo
  • Ottimizzazione delle prestazioni automatica e/o regolabile dall'utente
I modelli Digital sono caratterizzati da un display intuitivo da 9,5 cm con comandi a sfioramento, calibrazione a un punto, menu e comandi in 4 lingue (francese, tedesco, spagnolo e inglese).
I modelli Programmable sono dotati di display SmartTouch intuitivo da 10,9 cm, possibilità di calibrazione a 5 punti, menu e comandi in 6 lingue (francese, tedesco, spagnolo, inglese, cinese e arabo) e programmazione di tempo/temperatura (dieci programmi da 100 passi).
Comply with DIN 12876-1, Safety Class III
Maximum pump capacities:
16,7 l/min, 250 mbar; suction: 12,2 l/min
Zertifizierung: A norma DIN 12876-1, classe di sicurezza III
Capacità massima della pompa:
16,7 L/min, 250 mbar; aspirazione: 12,2 L/min.
Lieferinformationen: Fornito con coperchio del serbatoio, tubo bypass, adattatori maschio di ingresso e uscita per tubi da 47, 63 e 95 mm, sono inclusi anche adattatori da ¼" a M16. Visitare www.vwr.com per dettagli su sonde e accessori. Si prega di notare che il i tubi forniti possono essere utilizzati solo fino a 120 ° C. Se si lavora a temperature di esercizio più elevate, è necessario adattare il tubo di bypass e i raccordi alla temperatura di esercizio desiderata: contattare il rappresentante di vendita Avantor.
Achtung! Bitte beachten: * RT = temperatura ambiente
Product Family Options
Modelli con termometro Advanced Digital
Informazioni sul prodotto
  • Range di temperatura
    Potenza di riscaldamento
    Capacità
    L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • 462-0215
    Digitale
    Digitale
    RT* +10…+200 °C
    2,2 kW
    7 l
    221×499×409 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 3 550.00 SFr.
    3 550.00 SFr.
    1 * 1 ST
       3 550.00 SFr.
  • 462-0217
    Digitale
    Digitale
    RT* +10…+200 °C
    2,2 kW
    15 l
    368×569×422 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 3 880.00 SFr.
    3 880.00 SFr.
    1 * 1 ST
       3 880.00 SFr.
  • 462-0219
    Digitale
    Digitale
    RT* +10…+200 °C
    2,2 kW
    20 l
    419×610×422 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 4 610.00 SFr.
    4 610.00 SFr.
    1 * 1 ST
       4 610.00 SFr.
  • 462-0221
    Digitale
    Digitale
    RT* +10…+200 °C
    2,2 kW
    28 l
    457×672×422 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 4 770.00 SFr.
    4 770.00 SFr.
    1 * 1 ST
       4 770.00 SFr.
Modelli con controller di temperatura Advanced Programmable
Informazioni sul prodotto
  • Range di temperatura
    Potenza di riscaldamento
    Capacità
    L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • 462-0216
    Programmabile
    Programmabile
    RT* +10…+200 °C
    2,2 kW
    7 l
    221×499×409 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 4 620.00 SFr.
    4 620.00 SFr.
    1 * 1 ST
       4 620.00 SFr.
  • 462-0218
    Programmabile
    Programmabile
    RT* +10…+200 °C
    2,2 kW
    15 l
    368×569×422 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 5 010.00 SFr.
    5 010.00 SFr.
    1 * 1 ST
       5 010.00 SFr.
  • 462-0220
    Programmabile
    Programmabile
    RT* +10…+200 °C
    2,2 kW
    20 l
    419×610×422 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 5 330.00 SFr.
    5 330.00 SFr.
    1 * 1 ST
       5 330.00 SFr.
  • 462-0222
    Programmabile
    Programmabile
    RT* +10…+200 °C
    2,2 kW
    28 l
    457×672×422 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 5 630.00 SFr.
    5 630.00 SFr.
    1 * 1 ST
       5 630.00 SFr.
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Sonda PT100 con cavo da 3 m
    Sonda PT100 con cavo da 3 m
    462-0272
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 513.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Sonda PT100 con cavo da 0,6 m
    Sonda PT100 con cavo da 0,6 m
    462-0271
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 463.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Sensore di temperatura con trasmettitore, cavo di 15,25 metri
    Sensore di temperatura con trasmettitore, cavo di 15,25 metri
    461-0103
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 518.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Sensore di temperatura con trasmettitore, cavo di 3 metri
    Sensore di temperatura con trasmettitore, cavo di 3 metri
    461-0101
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 402.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Sensore di temperatura con trasmettitore, cavo di 7,6 metri
    Sensore di temperatura con trasmettitore, cavo di 7,6 metri
    461-0102
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 436.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Sonda PT100 con cavo da 7,6 m
    Sonda PT100 con cavo da 7,6 m
    462-0273
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 694.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Sonda PT100 con cavo da 15 m
    Sonda PT100 con cavo da 15 m
    462-0274
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 1’030.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Fitting, 1/4" male NPT × 3/8" (9,5 mm) hose barb,
    stainless steel
    Fitting, 1/4" male NPT × 3/8" (9,5 mm) hose barb,
    stainless steel
    462-0316
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 63.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Fitting, 1/4" male NPT × 3/16" (5 mm) hose barb,
    stainless steel
    Fitting, 1/4" male NPT × 3/16" (5 mm) hose barb,
    stainless steel
    462-0309
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 50.80
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Flow adapter, two (2) port with shutoffs, brass
    1/4" male NPT × 2 @ 1/4" (6 mm) hose barb
    Flow adapter, two (2) port with shutoffs, brass
    1/4" male NPT × 2 @ 1/4" (6 mm) hose barb
    462-0325
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST - SFr. 448.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Fitting, 1/2" (13 mm) barb × 3/8" (9,5 mm) barb,
    glass-filled nylon (for MX Controllers)
    Fitting, 1/2" (13 mm) barb × 3/8" (9,5 mm) barb,
    glass-filled nylon (for MX Controllers)
    462-0322
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 19.40
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Fitting, 1/4" male NPT × 1/4" (6 mm) hose barb, nylon
    Fitting, 1/4" male NPT × 1/4" (6 mm) hose barb, nylon
    462-0310
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 17.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Fitting, 1/2" Male NPT × 5/8" (16 mm) hose barb, nylon, straight (for integrated cooling coils)
    Fitting, 1/2" Male NPT × 5/8" (16 mm) hose barb, nylon, straight (for integrated cooling coils)
    462-0323
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 32.80
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Fitting, 1/4" male NPT × M16×1, stainless steel
    Fitting, 1/4" male NPT × M16×1, stainless steel
    462-0317
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Fitting, 1/4" male NPT to 1/4" (6 mm) hose barb, brass
    Fitting, 1/4" male NPT to 1/4" (6 mm) hose barb, brass
    462-0311
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 20.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Ethernet Cable, 2,1 m (7' )
    Ethernet Cable, 2,1 m (7' )
    462-0276
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 63.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Thermometer (-20 to +150 °C) alcohol, non-calibrated
    Thermometer (-20 to +150 °C) alcohol, non-calibrated
    461-0869
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 142.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Bypass kit, silicone tubing 1/2" ID × 6", MX Controllers only
    Bypass kit, silicone tubing 1/2" ID × 6", MX Controllers only
    462-0304
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 41.30
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Fitting, 1/4" male NPT × 3/8" (9,5 mm) hose barb, nylon
    Fitting, 1/4" male NPT × 3/8" (9,5 mm) hose barb, nylon
    462-0314
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 16.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Fitting, 1/4" male NPT × 1/4" (6 mm) hose barb,
    stainless steel
    Fitting, 1/4" male NPT × 1/4" (6 mm) hose barb,
    stainless steel
    462-0312
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 41.80
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Fitting, 1/4" male NPT to 3/8" (9,5 mm) hose barb, brass
    Fitting, 1/4" male NPT to 3/8" (9,5 mm) hose barb, brass
    462-0315
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 20.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Bypass kit, replacement, Buna N tubing, 1/2" ID × 6" with spring and 2 hose clamps, -40 to 120 °C
    Bypass kit, replacement, Buna N tubing, 1/2" ID × 6" with spring and 2 hose clamps, -40 to 120 °C
    462-0302
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 39.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • RS232 Cable, 3 m (9,8')
    RS232 Cable, 3 m (9,8')
    462-0275
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 72.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • PolyScience-branded Flash Drive, 1 GB
    PolyScience-branded Flash Drive, 1 GB
    462-0277
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 55.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Fitting, 1/4" male NPT × 5/16" (8 mm) hose barb, straight, brass, 2 each
    Fitting, 1/4" male NPT × 5/16" (8 mm) hose barb, straight, brass, 2 each
    462-0313
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Bypass kit for higher temperatures, Viton® tubing, 1/2" ID × 6" with spring and 2 hose clamps, -32 to 200 °C
    Bypass kit for higher temperatures, Viton® tubing, 1/2" ID × 6" with spring and 2 hose clamps, -32 to 200 °C
    462-0303
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 174.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • USB-A to Mini-B Cable, 1,8 m (6')
    USB-A to Mini-B Cable, 1,8 m (6')
    462-0278
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 47.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Fitting, 1/4" male NPT × 1/8" (3 mm) hose barb, brass
    Fitting, 1/4" male NPT × 1/8" (3 mm) hose barb, brass
    462-0306
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Fitting, 1/2" (13 mm) barb × 1/4" (6 mm) barb,
    glass-filled nylon (for MX Controllers)
    Fitting, 1/2" (13 mm) barb × 1/4" (6 mm) barb,
    glass-filled nylon (for MX Controllers)
    462-0321
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 19.40
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Fitting, 1/2" Male NPT × 1/2" (13 mm) hose barb, nylon, straight (for integrated cooling coils)
    Fitting, 1/2" Male NPT × 1/2" (13 mm) hose barb, nylon, straight (for integrated cooling coils)
    462-0324
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 30.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Fitting, 1/4" male NPT to 3/16" (5 mm) hose barb, brass
    Fitting, 1/4" male NPT to 3/16" (5 mm) hose barb, brass
    462-0308
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 22.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Fitting, 1/4" male NPT × 3/16" (5 mm) hose barb, nylon
    Fitting, 1/4" male NPT × 3/16" (5 mm) hose barb, nylon
    462-0307
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 17.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Fitting, 1/2" (13 mm) barb × 5/16" (5 mm) barb,
    glass-filled nylon (for MX Controllers)
    Fitting, 1/2" (13 mm) barb × 5/16" (5 mm) barb,
    glass-filled nylon (for MX Controllers)
    462-0320
    Log in per disponibilità
    1 * 1 Pce - SFr. 19.20