Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Traceable®, Digital Thermometer
VWR® Traceable®, Digital Thermometer
−20…+50 °C, ±0,5 °C (0−50) / ±1 °C, 0,1 °C, 56×25×110 mm
Codice catalogo 620-1826
Nome del fornitore:   VWR Collection
VWR® Traceable®, Digital Thermometer
Codice catalogo 620-1826
Nome del fornitore:  VWR Collection
VWR® Traceable®, Digital Thermometer
VWR® Traceable®, Digital Thermometer
−20…+50 °C, ±0,5 °C (0−50) / ±1 °C, 0,1 °C, 56×25×110 mm
Price
SFr. 90.30
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This thermometer accurately monitors temperatures in freezers, refrigerators, incubators and environmental chambers. Bottle and solution insulate the sensor from transient temperature changes. Waterproof, non toxic glycol bottle probe.
  • Display digitale di facile lettura
  • Temperatura massima/minima ed effettiva
W×D×H: 56×25×110 mm
Solution recognised as safe by the FDA.
Certifications: Solution recognised as safe by the FDA. Calibration compliant with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Informazioni per l'ordine: Fornito con un certificato Traceable® con numero di serie individuale indicante la tracciabilità a standard NIST, un supporto in plastica, striscia VELCRO® e doppio nastro adesivo per il montaggio a parete e una batteria all'ossido di argento sostituibile.
Specifiche
  • Range di misura:
    −20…+50 °C
  • Risoluzione:
    0,1 °C
  • L×P×A:
    56×25×110 mm
  • Accuratezza:
    ±0,5 °C (0−50) / ±1 °C