VWR® Traceable®, Triple-Display Thermometers
Termometri doppi per il monitoraggio contemporaneo delle temperature in refrigeratori e congelatori o in due refrigeratori. Sensore di temperatura immerso in flacone con soluzione tampone per impedire variazioni repentine della temperatura quando viene aperto lo sportello. Unità brevettata per soddisfare pienamente tutti i requisiti relativi ai termometri CDC e per vaccini. Utilizzabili in bagni ad acqua, blocchi riscaldanti e incubatori.
- Displays exact time and date when an alarm is triggered, alarms are programmable in 0,1 °C increments
- Monitor minimum and maximum readings and displays exact time and date when maximum and minimum temperatures occurred for both probes
- Triple-display shows current, minimum and maximum temperatures
- High and low user-settable alarms (visual and audio)
Chemical resistant, waterproof sensor/non toxic glycol bottle probes. Cable length: 3 metres.
: Solution recognised as safe by the FDA. Calibration compliant with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
: Fornito con un certificato Traceable® con numero di serio univoco indicante la tracciabilità a standard NIST, uno stativo, strisce in VELCRO™ e magnetiche e supporto da parete, due batterie AAA per batteria di ricambio da un anno per monitoraggio continuo.
Frequently Bought Together