Staining jars according to Hellendahl, DURAN®
Codice catalogo SCOT233140001
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Specifiche
- Descrizione:Vaschette di colorazione conf. a Hellendahl, per massimo 16 vetrini
- L×P×A:90×40×90 mm
- Conf:10
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Soda-Lime glass.
For up to 16 microscope slides (76x26 mm).
Attenzione: Note: Do not clean staining dishes and jars at temperatures above 60°C (glass corrosion is possible).