Vaschette per colorazione conformi a Coplin, DURAN®
Codice catalogo SCOT233190006
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Specifiche
- Ø:66 mm
- Descrizione:Vaschetta per colorazione conf. a Coplin per 10 vetrini
- Altezza:108 mm
- Conf:10
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Soda-lime glass.
For 10 standard microscopy slides (76×26 mm).
Caution: Do not clean staining dishes and jars at temperatures above 60 °C (glass corrosion is possible).