4-Nitrobenzaldehyde
Glass bottle for solids, 100 g
Codice catalogo MOLEM85203039
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
4-Nitrobenzaldehyde
Codice catalogo MOLEM85203039
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 555-16-8
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:555-16-8
- Formula:C₇H₅NO₃
- Numero MDL:MFCD00007346
- Molecular Weight:151.12 g/mol
- IndexMerck:12,06684
- Punto di ebollizione:300 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:106 °C
- Densità:1,546 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:209-084-5
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:100 g