Bottles, wide neck, PFA, with screw cap
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Informazioni su questo articolo
PFA, translucent.
- Temperature resistance: from −200 to +250 °C
- Universal chemical resistance
- Pressure: no pressure
- Non porous
5 varianti
Product Details & Documents
PFA, translucent.
- Temperature resistance: from −200 to +250 °C
- Universal chemical resistance
- Pressure: no pressure
- Non porous
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoProduct Family Options
Informazioni sul prodotto
- CapacitàFilettaturaAltezzaØ estDisponibilitàPrice