Orders LinkContactUsLinkComponent
Giare, con spalla e coperchio, DURAN®
Giare, con spalla e coperchio, DURAN®
Nome del fornitore:   DWK Life Sciences
Giare, con spalla e coperchio, DURAN®
Nome del fornitore:  DWK Life Sciences
Certificates
Giare, con spalla e coperchio, DURAN®
Giare, con spalla e coperchio, DURAN®
3 varianti
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Jar can allows the storage and transport of materials. The matching lid prevents turbulence during transport or contamination.
Certifications: According to DIN 12340.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Ø est
    Altezza
    Disponibilità
    Price
  • 70 ml
    60 mm
    35 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 47.40
    SFr. 47.40
    1 * 1 ST
       SFr. 47.40
  • 250 ml
    103 mm
    55 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 72.80
    SFr. 72.80
    1 * 1 ST
       SFr. 72.80
  • 500 ml
    121 mm
    64 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 95.00
    SFr. 95.00
    1 * 1 ST
       SFr. 95.00