ContactUsLinkComponent
Matracci, a fondo sferico con giunti smerigliati standard
  KART1540
 :  KARTELL
undefined
Matracci, a fondo sferico con giunti smerigliati standard
  KART1540
 :  KARTELL
  • Ø est:
    88 mm
  • Cono femmina:
    29/32 NS
  • Capacità:
    250 ml
  • Altezza:
    148 mm
  • Conf:
    1
PFA, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Excellent thermal resistance from −200 to +250 °C
  • Vacuum: suitable
For rotary evaporators and distillation of fine chemicals.