Termometri di precisione per distillazione
Supplier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Certificates
About this item
Termometri di distillazione di precisione con cono NS 14/23, un'estremità superiore arrotondata, scala in vetro smerigliato con scala nera.
Until 10th October 2017 it is still allowed to use mercury thermometers if they are exclusively intended to be used for tests as per standards which require the usage of mercury thermometers.
Frequently Bought Together