Orders LinkContactUsLinkComponent
Distilling receivers, Bernauer
Distilling receivers, Bernauer
Nome del fornitore:   Lenz Laborglas
Distilling receivers, Bernauer
Nome del fornitore:  Lenz Laborglas
Certificates
Distilling receivers, Bernauer
Distilling receivers, Bernauer
6 varianti
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Distilling receivers acc. to Bernauer (modified), with three cones NS 14/23, vacuum connection with glass olive. With flasks 100 ml capacity or without flasks available.
Documents
Product Family Options
With flasks
Informazioni sul prodotto
  • Cono femmina
    Disponibilità
    Price
  • 14/23 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 190.00
    SFr. 190.00
    1 * 1 ST
       SFr. 190.00
  • 19/26 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 192.00
    SFr. 192.00
    1 * 1 ST
       SFr. 192.00
  • 29/32 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 188.00
    SFr. 188.00
    1 * 1 ST
       SFr. 188.00
Without flasks
Informazioni sul prodotto
  • Cono femmina
    Disponibilità
    Price
  • 14/23 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 143.00
    SFr. 143.00
    1 * 1 ST
       SFr. 143.00
  • 19/26 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 137.00
    SFr. 137.00
    1 * 1 ST
       SFr. 137.00
  • 29/32 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 146.00
    SFr. 146.00
    1 * 1 ST
       SFr. 146.00