Acido ossalico concentrate for dilution to 1L, 0.05 M (COOH)2 (0.1N) soluzione volumetrica, Fluka™
Codice catalogo 38250-1EA
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Ampoule
- Conf:1
- Seq:0001
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Factor:0.998 - 1.002
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:90.04 g/mol
Punto di ebollizione:100 °C
Densità:1.02 g/cm³
temperatura di conservazione:Ambiente
ADR:8,III
:Dose for preparation of 1 litre of solution.
EINECS:200-550-3
:GHS05
Numero CAS:144-62-7
Formula:C₂H₂O₄
Numero MDL:MFCD00002573