Orders LinkContactUsLinkComponent
D-Cicloserina
D-Cicloserina
Glass bottle for solids, 25 g
N° de catalogue MOLEM70566984
Irritant
Marketsource
Fournisseur:   Molekula
D-Cicloserina
N° de catalogue MOLEM70566984
Fournisseur:  Molekula
Marketsource
Numéro CAS:  68-41-7
D-Cicloserina
Glass bottle for solids, 25 g
Numéro CAS:  68-41-7
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymes:  D-(+)-Cycloserine, Cycloserine, D(+)-Cycloserine, (R)-4-Aminoisoxazolidin-3-one, D-4-Aminoisoxazolidin-3-one, (R)-(+)-Cycloserine
  • Numéro CAS:68-41-7
  • Formule:C₃H₆N₂O₂
  • Numéro MDL:MFCD00005353
  • Poids moléculaire:102.09 g/mol
  • Température de stockage:Congelamento
  • EINECS:200-688-4
Spécifications
Spécifications
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    25 g
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.