Dithiooxamide, Supelco®
Bottiglia di plastica, 1 kg
Nome del fornitore: Merck
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Ethanebis(thioamide), Rubeanic acid
- Numero CAS:79-40-3
- Formula:C₂H₄N₂S₂
- Numero MDL:MFCD00004941
- Molecular Weight:120.2 g/mol
- :M-Clarity™ quality level = MQ100
- EINECS:201-203-9
Documents
msds_100629
Scheda di sicurezza
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Solubility:0.37 g/l (20 °C)
- Melting Point:200 °C (decomposition)
- Molar Mass:120.20 g/mol
- Bulk Density:650 kg/m3
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:1 kg