Orders LinkContactUsLinkComponent
D-Cicloserina
D-Cicloserina
Irritante
Marketsource
Nome del fornitore:   BACHEM BIOCHEMICA
D-Cicloserina
Nome del fornitore:  BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
Certificates
2 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  D-(+)-Cycloserine, Cycloserine, D(+)-Cycloserine, (R)-4-Aminoisoxazolidin-3-one, D-4-Aminoisoxazolidin-3-one, (R)-(+)-Cycloserine
  • Numero CAS:68-41-7
  • Formula:C₃H₆N₂O₂
  • Numero MDL:MFCD00005353
  • Molecular Weight:102.09 g/mol
  • temperatura di conservazione:Congelamento
  • EINECS:200-688-4
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g - SFr. 314.60
    SFr. 314.60
    1 * 5 g
       SFr. 314.60
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g - SFr. 1’259.40
    SFr. 1’259.40
    1 * 25 g
       SFr. 1’259.40
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource