Orders LinkContactUsLinkComponent
Dithiooxamide ≥98%
Dithiooxamide ≥98%
Dithiooxamide ≥98%
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Certificates
Dithiooxamide ≥98%
Dithiooxamide ≥98%
2 varianti
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 79-40-3 Molecular Formula: C2H4N2S2 Formula Weight: 120.2 Melting Point: 245° dec. MDL No.: MFCD00004941
Sinonimi:  Ethanebis(thioamide), Rubeanic acid
  • Numero CAS:79-40-3
  • Formula:C₂H₄N₂S₂
  • Numero MDL:MFCD00004941
  • Molecular Weight:120.2 g/mol
  • Punto di fusione:245 °C (dec.)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:201-203-9