ContactUsLinkComponent
Bottiglie, a bocca larga, quadrate, con tappo a vite, Nalgene®
  NALG312110-0008
   Produzione a basso impatto
undefined
Bottiglie, a bocca larga, quadrate, con tappo a vite, Nalgene®
  NALG312110-0008
   Produzione a basso impatto
  • Tappo incluso:
    Yes
  • Materiale tappo:
    PP
  • Filettatura:
    43 mm
  • Capacità:
    250 ml
  • Colore:
    naturale
  • Materiale:
    PPCO
  • Seq:
    03
  • L×P×A:
    61×61×116 mm
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    NAR Certificate of Retirement
  • Colore tappo:
    naturale
  • Ø interno collo:
    33 mm
  • Conf:
    250
  • Colore bottiglia:
    Natural translucent
Wide mouth bottles made of PPCO with uniform walls which is resistant to splitting or puncturing.
  • Good chemical and temperature resistance
  • Wide mouth for easy filling and pouring
  • Leakproof, linerless polypropylene caps
Bottles are autoclavable.
 : Compliance with ISO 13485:2003; 21CFR177.1520 and USP Class VI.
 : Bottles are supplied with PP linerless closures.