Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipette controller, Seropet
Pipette controller, Seropet
0,5 - 100 ml
Codice catalogo KART1295.10
Nome del fornitore:   KARTELL
Pipette controller, Seropet
Codice catalogo KART1295.10
Nome del fornitore:  KARTELL
Pipette controller, Seropet
Pipette controller, Seropet
0,5 - 100 ml
Price
SFr. 1’590.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Seropet was developed for aspirating liquids by glass or plastic pipettes ranging from the volume of 0,5 ml up to 100 ml.
  • Two different work modes: quick and normal, with continuous or pulsating adjustment
  • Particularly light structure ensures comfortable use even when used for a long time
  • Supplied with safety valve to block aspiration excesses
  • Equipped with autoclavable protective hydrophobic anti-aerosol filter
  • Highly sensitive internal valves to get precision also with small volumes
  • NiMH battery supplied has an autonomy of up to 8 hours with continuous work and up to 1000 charge cycles
  • Pipette housing is autoclavable
Informazioni per l'ordine: Supplied with battery charger, protective PTFE hydrophobic filter (0,2 µm) and an adhesive support for attachment to the laboratory bench.
Specifiche
  • Capacità:
    0,5 - 100 ml
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Due filtri in PTFE, 0,20 - 45 µm
    Due filtri in PTFE, 0,20 - 45 µm
    KART1360
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 72.30
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Le parti di ricambio comprendono cono, supporto e guarnizione
    Le parti di ricambio comprendono cono, supporto e guarnizione
    KART1361
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 130.00