Tappo a pressione Falcon® per provette con fondo sferico
N° de catalogue 734-1303
Fournisseur: Corning
Spécifications
- Per provette:12×75 mm
- Descrizione:Snap cap, dual position, sterile, LDPE
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- Conf:2.000
Spécifications
À propos de cet article
Falcon® snap caps are designed for use with 12×75 mm test tubes
These polyethylene caps feature a patented, two-position fit, loose for aerobic culturing, tight for sealing. Sterile.
Informations de commande: Snap caps are packed 500 per pack, 2000 per case.