Orders LinkContactUsLinkComponent
Multi-channel pipettes, mechanical, variable volume, SoftGrip™
Nome del fornitore:   HAMILTON BONADUZ
Multi-channel pipettes, mechanical, variable volume, SoftGrip™
Nome del fornitore:  HAMILTON BONADUZ
Certificates
Multi-channel pipettes, mechanical, variable volume, SoftGrip™
Multi-channel pipettes, mechanical, variable volume, SoftGrip™
4 varianti
Product Details & Documents
Hamilton SoftGrip pipettes are available as 8-channel and 12-channel adjustable volume manual pipettes in two volume ranges covering 5 to 50 µl and 30 to 300 µl.
  • Long tip ejector lever and movable lower body can be rotated a full 360º relative to the handle to provide maximum comfort for left- or right-handed use
  • Colour-coded plunger buttons and labels for quick volume identification
  • Easily activated tip ejector lever releases all the tips in single stroke
  • Can be autoclaved without the need for disassembly or recalibration
Please note: Accuracy and precision is guaranteed when used with Hamilton Universal AdvanTip™ precision pipette tips.
Product Family Options
8-Channel
Informazioni sul prodotto
  • Volume
    Incremento
    Accuratezza
    Imprecisione
    Codice colore
    Per puntali
    Disponibilità
    Price
  • 5 - 50 µl
    0,02
    ±0,8 - ±2,0 %
    ±0,35 - ±2,0 %
    marrone
    200 µl
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 947.00
    SFr. 947.00
    1 * 1 ST
       SFr. 947.00
  • 30 - 300 µl
    0,2
    ±0,5 - ±1,2 %
    ±0,3 - ±0,7 %
    rosso
    300 µl
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 pezzi
    1 * 1 pezzi - SFr. 887.00
    SFr. 887.00
    1 * 1 pezzi
       SFr. 887.00
12-Channel
Informazioni sul prodotto
  • Volume
    Incremento
    Accuratezza
    Imprecisione
    Codice colore
    Per puntali
    Disponibilità
    Price
  • 5 - 50 µl
    0,02
    ±1,0 - ±5,0 %
    ±0,5 - ±2,0 %
    marrone
    200 µl
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’070.00
    SFr. 1’070.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’070.00
  • 30 - 300 µl
    0,2
    ±1,0 - ±2,4 %
    ±0,5 - ±1,2 %
    rosso
    300 µl
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’110.00
    SFr. 1’110.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’110.00
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Etichette di calibrazione per pipette
    Etichette di calibrazione per pipette
    HAMI1987-01
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST - SFr. 38.30
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Chiavetta per calibrazione pipette, per calibrazioni semplici sul campo
    Chiavetta per calibrazione pipette, per calibrazioni semplici sul campo
    HAMI34002
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 10.80
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Ejector sleeve for SoftGrip™ single channel pipette, 500 - 1000 µl
    Ejector sleeve for SoftGrip™ single channel pipette, 500 - 1000 µl
    HAMI54756-01
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 26.30