Orders LinkContactUsLinkComponent
Burette stopcocks, straight
Nome del fornitore:   Brand
Burette stopcocks, straight
Nome del fornitore:  Brand
Certificates
Burette stopcocks, straight
Burette stopcocks, straight
2 varianti
Product Details & Documents
Borosilicate glass 5,4, amber.
  • Interchangeable key
  • With glass or PTFE key
  • Key with retention device
Stopcock housing with burette tip and key.
Product Family Options
With PTFE key
Informazioni sul prodotto
  • Per
    Disponibilità
    Price
  • Burette di capacità 25 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 62.90
    SFr. 62.90
    1 * 1 ST
       SFr. 62.90
  • Burette di capacità 50 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 62.90
    SFr. 62.90
    1 * 1 ST
       SFr. 62.90
Spare Keys
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Disponibilità
    Price
  • Chiavetta di ricambio per rubinetto dritto, capacità buretta di 25 ml e 50 ml con rubinetto 3NS/12 e chiavetta in PTFE
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 28.10
    SFr. 28.10
    1 * 1 ST
       SFr. 28.10