Orders LinkContactUsLinkComponent
Single channel pipettes, mechanical, fixed / variable volume, SoftGrip™
Single channel pipettes, mechanical, fixed / variable volume, SoftGrip™
Nome del fornitore:   HAMILTON BONADUZ
Single channel pipettes, mechanical, fixed / variable volume, SoftGrip™
Nome del fornitore:  HAMILTON BONADUZ
Certificates
Single channel pipettes, mechanical, fixed / variable volume, SoftGrip™
Single channel pipettes, mechanical, fixed / variable volume, SoftGrip™
16 varianti
Product Details & Documents
Thanks to a soft contoured handle and a curved hilt these pipettes rest comfortable in your hand. The slim ejection sleeve is made from a high strength, chemically resistant polymer. The slim design allows the pipette to reach to the bottom of narrow tubes without the need for extended length tips.
  • Built from high quality, state-of-the-art materials designed to provide years of reliable service
  • All pipettes are completely autoclavable for easy decontamination and sterilisation without the need for disassembly and recalibration
  • Isolated volume ring prevents accidental volume changes
  • Magnified, easy-toread micrometer ensures reproducible, accurate volume setting
  • Each pipette meets or exceeds industry standards for accuracy and precision when used with Hamilton Universal AdvanTip Precision pipette tips
Choose from six adjustable volume and ten fixed volume SoftGrip pipettes covering 0,2 µl to 1 ml. All pipettes have color-coded plunger buttons and labels for easy volume identification.
Product Family Options
Adjustable volume
Informazioni sul prodotto
  • Volume
    Incremento
    Accuratezza
    Imprecisione
    Codice colore
    Per puntali
    Disponibilità
    Price
  • 0,2 - 2,0 µl
    0,002 µl
    ±8,00 (per 0,2 µl); ±1,20 (per 2,0 µl) %
    ±4,0 (0,2 µl); ±0,6 (2,0 µl) %
    turchese
    10 µl
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 477.00
    SFr. 477.00
    1 * 1 ST
       SFr. 477.00
  • 1 - 10 µl
    0,02 µl
    ±2,5 (per 1 µl); ±0,8 (per 10 µl) %
    ±1,2 (1 µl); ±0,4 (10 µl) %
    porpora
    10 µl
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 485.00
    SFr. 485.00
    1 * 1 ST
       SFr. 485.00
  • 2,5 - 25
    0,02 µl
    ±4,5 (per 2,5 µl); ±0,8 (per 25 µl) %
    ±1,5 (2,5 µl); ±0,2 (25 µl) %
    verde
    200 µl
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 477.00
    SFr. 477.00
    1 * 1 ST
       SFr. 477.00
  • 10 - 100 µl
    0,2 µl
    ±1,8 (per 10 µl); ±0,6 (per 100 µl) %
    ±0,7 (10 µl); ±0,15 (100 µl) %
    porpora
    200 µl
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 414.00
    SFr. 414.00
    1 * 1 ST
       SFr. 414.00
  • 30 - 300 µl
    0,2 µl
    ±1,2 (per 30 µl); ±0,4 (per 300 µl) %
    ±0,4 (30 µl); ±0,15 (300 µl) %
    rosso
    300 µl
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 414.00
    SFr. 414.00
    1 * 1 ST
       SFr. 414.00
  • 100 - 1000 µl
    2,0 µl
    ±1,6 (per 100 µl); ±0,3 (per 1000 µl) %
    ±0,5 (100 µl); ±0,12 (1000 µl) %
    blu
    1000 µl
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 428.00
    SFr. 428.00
    1 * 1 ST
       SFr. 428.00
Variable volume
Informazioni sul prodotto
  • Volume
    Incremento
    Accuratezza
    Imprecisione
    Codice colore
    Per puntali
    Disponibilità
    Price
  • 5 µl
    ±1,4 %
    ±0,75 %
    blu
    10 µl
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 276.00
    SFr. 276.00
    1 * 1 ST
       SFr. 276.00
  • 10 µl
    ±0,8 %
    ±0,4 %
    porpora
    10 µl
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 276.00
    SFr. 276.00
    1 * 1 ST
       SFr. 276.00
  • 25 µl
    ±0,8 %
    ±0,3 %
    verde
    200 µl
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 276.00
    SFr. 276.00
    1 * 1 ST
       SFr. 276.00
  • 50 µl
    ±0,6 %
    ±0,3 %
    beige
    200 µl
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 297.00
    SFr. 297.00
    1 * 1 ST
       SFr. 297.00
  • 100 µl
    ±0,5 %
    ±0,2 %
    porpora
    200 µl
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 282.00
    SFr. 282.00
    1 * 1 ST
       SFr. 282.00
  • 200 µl
    ±0,4 %
    ±0,18 %
    ocra
    200 µl
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 276.00
    SFr. 276.00
    1 * 1 ST
       SFr. 276.00
  • 250 µl
    ±0,4 %
    ±0,18 %
    arancione
    300 µl
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 276.00
    SFr. 276.00
    1 * 1 ST
       SFr. 276.00
  • 300 µl
    ±0,4 %
    ±0,18 %
    rosso
    300 µl
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 297.00
    SFr. 297.00
    1 * 1 ST
       SFr. 297.00
  • 500 µl
    ±0,4 %
    ±0,18 %
    verde chiaro
    1000 µl
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 310.00
    SFr. 310.00
    1 * 1 ST
       SFr. 310.00
  • 1000 µl
    ±0,3 %
    ±0,12 %
    azzurro
    1000 µl
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 297.00
    SFr. 297.00
    1 * 1 ST
       SFr. 297.00
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Chiavetta per calibrazione pipette, per calibrazioni semplici sul campo
    Chiavetta per calibrazione pipette, per calibrazioni semplici sul campo
    HAMI34002
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 10.80
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Etichette di calibrazione per pipette
    Etichette di calibrazione per pipette
    HAMI1987-01
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST - SFr. 38.30
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Ejector sleeve for SoftGrip™ single channel pipette, 500 - 1000 µl
    Ejector sleeve for SoftGrip™ single channel pipette, 500 - 1000 µl
    HAMI54756-01
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 26.30